Learn More
Anticorps anti-ID2 de souris, anti-humain, souris, PE-Cyanine7, Clone : ILCID2, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque: Affymetrix eBioscience 25-9475-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description: This ILCID2 monoclonal antibody recognizes mouse and human ID2. This ILCID2 antibody requires Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer set and will perform poorly when used with standard IC Fixation & Permeabilization Buffer Set and protocol. Applications Reported: This ILCID2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This ILCID2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product No. 00-5523) and protocol. Please refer to Best Protocols: Protocol B: One step protocol for (nuclear) intracellular proteins located under the Resources Tab online. This may be used at less than or equal to 1.0 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light. Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product No. 00-8222) (100 μL of cell sample + 100 μL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product No.
00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / la compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 488-561 nm, émission : 775 Nm ; laser : Laser bleu, laser vert, laser vert jaune L’inhibiteur de la protéine de liaison d’ADN 2 (ID2) est essentiel pour favoriser le développement d’un certain nombre de types de cellules, y compris les cellules tueuses naturelles, les précurseurs des érythroïdes, ainsi que les cellules T CD8+ et CD4+. Un manque d’ID2 favorise le développement des cellules B. Le rôle principal de cette protéine est de s’associer aux protéines E exprimées de façon ubiquitaire et à d’autres protéines de la famille d’hélice-boucle-hélice (HLH) de base, les empêchant de se lier à l’ADN et d’activer la transcription. L’activation de l’ID2 est essentielle au développement de la lignée cellulaire tueuse naturelle.Spécification
ID 2 | |
Monoclonal(e) | |
0,2 mg/ml | |
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2 | |
P41136, Q02363 | |
ID 2 | |
Fragment recombiné purifié d’humain de dia. int. 2 correspondant aux acides aminés 1-134 exprimé dans E. coli | |
100 μg | |
Primaire | |
Souris, Humaine | |
Anticorps | |
IgG1 κ |
Cytométrie en flux | |
ILCID2 | |
PE-Cyanine7 | |
ID 2 | |
Ac2-300 ; AI255428 ; BHLHB26 ; C78922 ; GIG8 ; Id-2 ; ID2 ; ID2A ; ID2H ; Idb2 ; inhibiteur de liaison à l’ADN 2 | |
Souris | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
15902, 3398 | |
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
Liquide |