Learn More
IFN gamma Rat, PE, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB83-PE-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15922558
  • 99.95€ / 25µg
Expédition estimée: 11-07-2022
Spécification
IFN gamma
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Ifng
Protein A/G Purified
RUO
15978
Flow Cytometry
XMG1.2
PE
NP_032363
Rat
25 μg
Primary
IgG1 κ