missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFT81 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 10604-2-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16827093

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 03-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Isoform CDV-1 may be involved in cardiac hypertrophy caused by carnitine deficiency. Isoform CDV-1R appears to play a role in development of the testis and spermatogenesis.
Spécification

Spécification

IFT81
Polyclonal
Unconjugated
IFT81
CDV 1, CDV 1R, CDV1, CDV1R, IFT81
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12589, 28981, 373066
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O35594, P83829, Q8WYA0
Ift81
IFT81 Fusion Protein Ag0870
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions