Learn More
IGF2BP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | IGF2BP1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802105
|
Proteintech
22803-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892095
|
Proteintech
22803-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
MAST3, also named as KIAA0561, belongs to the protein kinase superfamily and AGC Ser/Thr protein kinase family. MAST3 catalyze the reaction: ATP + a protein = ADP + a phosphoprotein.Spécification
IGF2BP1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O88477, Q8CGX0, Q9NZI8 | |
10642, 140486, 303477 | |
IGF2BP1 Fusion Protein Ag18859 | |
Primary | |
-20°C | |
IGF2BP1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CRD BP, CRDBP, IGF II mRNA binding protein 1, IGF2 mRNA binding protein 1, IGF2BP1, IMP 1, IMP1, VICKZ family member 1, VICKZ1, ZBP 1, ZBP1, Zip code binding protein 1, Zipcode binding protein 1 | |
IGF2BP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |