missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-17F Antibody (4H450) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-27319SS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-17F Monoclonal specifically detects IL-17F in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
| IL-17F | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 0.2 - 2 ug/ml | |
| Q96PD4 | |
| IL17F | |
| Full-length recombinant MRkIPkVGHT FFQkPESCPP VPGGSMkLDI GIINENQRVS MSRNIESRST SPWNYTVTWD PNRYPSEVVQ AQCRNLGCIN AQGkEDISMN SVPIQQETLV VRRkHQGCSV SFQLEkVLVT VGCTCVTPVI HHVQ | |
| 0.025 mg | |
| Cytokine Research | |
| 112744 | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot | |
| 4H450 | |
| Unconjugated | |
| Sterile - filtered PBS with No Preservative | |
| Cytokine ML-1, IL-17Finterleukin-17F, IL24, IL-24, interleukin 17F, Interleukin-24, ML-1, ML1interleukin-24 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu