Learn More
IL-17F Antibody (4H450) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
210.00€ - 585.00€
Spécification
| Antigène | IL-17F |
|---|---|
| Clone | 4H450 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 0.2 - 2 ug/ml |
| Applications | Western Blot |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18127182
|
Novus Biologicals
NBP2-27319SS |
0.025 mg |
210.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18717233
|
Novus Biologicals
NBP2-27319 |
585.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
IL-17F Monoclonal specifically detects IL-17F in Human samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| IL-17F | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cytokine Research | |
| Q96PD4 | |
| 112744 | |
| Full-length recombinant MRkIPkVGHT FFQkPESCPP VPGGSMkLDI GIINENQRVS MSRNIESRST SPWNYTVTWD PNRYPSEVVQ AQCRNLGCIN AQGkEDISMN SVPIQQETLV VRRkHQGCSV SFQLEkVLVT VGCTCVTPVI HHVQ | |
| Primary | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 4H450 | |
| Western Blot 0.2 - 2 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Cytokine ML-1, IL-17Finterleukin-17F, IL24, IL-24, interleukin 17F, Interleukin-24, ML-1, ML1interleukin-24 | |
| IL17F | |
| IgG1 κ | |
| Protein G purified |