missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-7 Antibody (CL11132), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-07998-100ul
547.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-7 Monoclonal antibody specifically detects IL-7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| IL-7 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunofluorescence | |
| CL11132 | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/ml | |
| IL-7interleukin-7, interleukin 7 | |
| This antibody was developed against a synthetic peptide corresponding to amino acids: GRKPAALGEAQPTKSLEE | |
| 100 μg | |
| Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers | |
| 3574 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu