Learn More
IL-7 Antibody (CL11132), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
366.00€ - 625.00€
Spécification
| Antigène | IL-7 |
|---|---|
| Clone | CL11132 |
| Dilution | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/ml |
| Applications | Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18638507
|
Novus Biologicals
NBP3-07998-25ul |
25 μg |
366.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18693489
|
Novus Biologicals
NBP3-07998-100ul |
100 μg |
625.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
IL-7 Monoclonal antibody specifically detects IL-7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpécification
| IL-7 | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| IL-7interleukin-7, interleukin 7 | |
| This antibody was developed against a synthetic peptide corresponding to amino acids: GRKPAALGEAQPTKSLEE | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CL11132 | |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol | |
| 3574 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |