missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL18R1 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP3-33300-20ul

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 30228772

  • 236.00€ / 20µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

IL18R1 Monoclonal antibody specifically detects IL18R1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

IL18R1
Monoclonal
Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 141-320 of human IL18R1 (NP_003846.1).,, Sequence:, ENSYYQTLVNSTSLYKNCKKLLLENNKNPTIKKNAEFEDQGYYSCVHFLHHNGKLFNITKTFNITIVEDRSNIVPVLLGPKLNHVAVELGKNVRLNCSALLNEEDVIYWMFGEENGSDPNIHEEKEMRIMTPEGKWHASKVLRIENIGESNLNVLYNCTVASTGGTDTKSFILVRKADMA
20 μL
CD Markers
8809
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis