Learn More
IL18R1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
236.00€ - 541.00€
Spécification
| Antigène | IL18R1 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30228772
|
Novus Biologicals
NBP3-33300-20ul |
20 μL |
236.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30227622
|
Novus Biologicals
NBP3-33300-100ul |
100 μL |
541.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
IL18R1 Monoclonal antibody specifically detects IL18R1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpécification
| IL18R1 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| CD Markers | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| 8809 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 141-320 of human IL18R1 (NP_003846.1).,, Sequence:, ENSYYQTLVNSTSLYKNCKKLLLENNKNPTIKKNAEFEDQGYYSCVHFLHHNGKLFNITKTFNITIVEDRSNIVPVLLGPKLNHVAVELGKNVRLNCSALLNEEDVIYWMFGEENGSDPNIHEEKEMRIMTPEGKWHASKVLRIENIGESNLNVLYNCTVASTGGTDTKSFILVRKADMA | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |