missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL3RA / CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) Mouse, Clone: IL3RA/2065, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 3563-MSM3-P0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| IL3RA / CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) | |
| Cell Surface and Cytoplasmic | |
| IL3RA/2065 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| ∽70kDa | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| RUO | |
| 3563 | |
| IgG2a κ |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human IL3RA protein fragment (apprx. aa 26-171) | |
| THP-1, RPMI-8226 or HDLM-2 cells. Tonsil, Lymph Node or Stomach | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu