Learn More
IL3RA / CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) Mouse, Clone: IL3RA/2065, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 576.45€
Spécification
| Antigène | IL3RA / CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) |
|---|---|
| Clone | IL3RA/2065 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15970268
|
EnquireBio
3563-MSM3-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980268
|
EnquireBio
3563-MSM3-P1 |
100 μg |
576.45€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| IL3RA / CD123 (Acute Myeloid Leukemia Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human IL3RA protein fragment (apprx. aa 26-171) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| ∽70kDa |
| IL3RA/2065 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 3563 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface and Cytoplasmic | |
| THP-1, RPMI-8226 or HDLM-2 cells. Tonsil, Lymph Node or Stomach |