Learn More
IMP5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | IMP5 |
|---|---|
| Concentration | 0.18 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16850504
|
Proteintech
12664-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16840504
|
Proteintech
12664-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Intramembrane-cleaving aspartic protease (I-CLiP) that may be able to cleave type II membrane signal peptides in the hydrophobic plane of the membrane.Spécification
| IMP5 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q8IUH8 | |
| 162540 | |
| IMP5 Fusion Protein Ag3345 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SPPL2C |
| 0.18 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| IMP 5, IMP5, intramembrane protease 5, SPP like 2C, SPPL2c | |
| SPPL2C | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |