missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO Antibody (SR1771), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-21777-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO Monoclonal antibody specifically detects Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Spécification
| Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| SR1771 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| EC 1.13.11.52, IDOIDO-1, INDOindole 2,3-dioxygenase, indoleamine 2,3-dioxygenase 1, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase | |
| A synthesized peptide derived from human Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO (Uniprot #: P14902) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Myeloid derived Suppressor Cell | |
| 3620 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu