missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO Antibody (SR1771), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Spécification
| Antigène | Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO |
|---|---|
| Clone | SR1771 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18660815
|
Novus Biologicals
NBP3-21777-100ul |
100 μg |
449.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18660685
|
Novus Biologicals
NBP3-21777-50ul |
50 μg |
338.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO Monoclonal antibody specifically detects Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO in Human samples. It is validated for Western Blot, ImmunofluorescenceSpécification
| Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 1.13.11.52, IDOIDO-1, INDOindole 2,3-dioxygenase, indoleamine 2,3-dioxygenase 1, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase | |
| A synthesized peptide derived from human Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO (Uniprot #: P14902) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1771 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Myeloid derived Suppressor Cell | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 3620 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit