missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Influenza A H3N2 Hemagglutinin Antibody - (A/Texas/1/77) - BSA Free, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
204.00€ - 488.00€
Spécification
| Concentration | 1.0 mg/mL |
|---|---|
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Haemagglutination |
| Applications | Hemagglutination Assay, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18004566
|
Novus Biologicals
NB100-64556-0.1ML |
0.1 mL |
204.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18084894
|
Novus Biologicals
NB100-64556 |
0.5 mL |
488.00€
0.50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Influenza A H3N2/HA Polyclonal specifically detects Influenza A H3N2/HA in Influenza A Virus H3N2 samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Haemagglutination.Spécification
| 1.0 mg/mL | |
| Hemagglutination Assay, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Goat | |
| Influenza virus | |
| Influenza A, Texas 1/77 strain (H3N2). | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Haemagglutination | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% Sodium Azide | |
| IgG | |
| IgG purified | |
| Specific for Influenza A H3N2 by Haemagglutination inhibition. Does not react with influenza B, RSV, Para 1-3 or Adenovirus, but may react with proteins present on uninfected chicken cells. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit