missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 4/CD49d Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 8M8C2, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
219.00€ - 520.00€
Spécification
| Antigène | Integrin alpha 4/CD49d |
|---|---|
| Clone | 8M8C2 |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18098225
|
Bio-Techne
NBP3-16322-20UL |
20 μg |
219.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18377842
|
Novus Biologicals
NBP3-16322-100UL |
100 μg |
520.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Integrin alpha 4/CD49d Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4/CD49d in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| Integrin alpha 4/CD49d | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 933-1032 of human Integrin alpha 4/CD49d (P13612). ALKFEIRATGFPEPNPRVIELNKDENVAHVLLEGLHHQRPKRYFTIVIISSSLLLGLIVLLLISYVMWKAGFFKRQYKSILQEENRRDSWSYINSKSNDD | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 8M8C2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Lysosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Microautophagy, Neuronal Cell Markers | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 3676 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit