Learn More
Integrin Beta 3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D8E5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Integrin Beta 3 |
---|---|
Clone | 3D8E5 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829275
|
Proteintech
66952-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16819275
|
Proteintech
66952-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The Integrin Beta 3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Integrin Beta 3. This antibody recognizes human antigen. The Integrin Beta 3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Integrin Beta 3 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
3690 | |
Primary |
3D8E5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG2b |