Learn More
Invitrogen™ Base de bouillon LB
Recommandé pour l’entretien général et la croissance des cellules d’E. coli
102.00€ - 322.00€
Spécification
Espèces | Escherichia coli |
---|---|
Format | Bottle |
Type de milieu | LB |
Méthode de préparation | Autoclave |
Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11538866
|
Invitrogen™
12780052 |
500 g |
102.00€
500g |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11528866
|
Invitrogen™
12780029 |
2,5 kg |
322.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La base de bouillon LB a une concentration en sel inférieure à la base de bouillon Luria
- Formulation pour 1 litre : 10 g de peptone SELECT 140, 5 g d’extrait de levure SELECT, 5 g de NaCl.
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Escherichia coli | |
LB | |
Milieux de culture déshydratés | |
Température ambiante |
Bottle | |
Autoclave | |
E. coli |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.