Learn More
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent
Réactif idéal pour la transfection des cellules endothéliales
614.00€ - 1826.00€
Spécification
Type de cellule | Lignées cellulaires établies, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter |
---|---|
Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
Type d’échantillon | ADN plasmide |
Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
À utiliser avec (application) | Transfection |
Includes: Contains one vial (1mL) of Lipofectin Transfection Reagent.
Code produit | Marque | Comprend | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10104432
|
Invitrogen™
18292037 |
Quatre flacons (1 ml chacun) de réactif de transfection Lipofectin | 4 mL |
1826.00€
4mL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10685773
|
Invitrogen™
18292011 |
Un flacon (1 ml) de réactif de transfection Lipofectin | 1 mL |
614.00€
1mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Pour transfecter l’ADN, l’ARN et les oligonucléotides dans des cellules mammifères, et l’ADN dans les protoplastes végétaux
- Il a également été démontré que le réactif Lipofectin convient parfaitement à la transfection de cellules HeLa, en association avec le réactif PLUS™
- Le réactif de transfection Lipofectin est fait avec une formule liposomale 1 : 1 (w / w) de lipides cationiques N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl]-n,n,n-chlorure de triméthylammoniac (DOTMA) et de dioleoylphosphatidyléthanolamine (DOPE) dans des eaux filtrées par membrane
- Origine non-animale
Découverte et développements de médicaments, analyse et génotypage de l’expression génique, PCR et PCR en temps réel, dosages de découverte de médicaments par PCR, PCR quantitative (qPCR), profilage d’expression génétique par PCR en temps réel, identification et validation de la cible et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Lignées cellulaires établies, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter | |
ADN plasmide | |
Transfection | |
Lipofectin™ | |
Non |
Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons | |
Transfection basée sur les lipides | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Réactif de transfection | |
Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.