Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R E. coli
Conçu pour le clonage de produits PCR directement à partir d’une réaction PCR en 5 minutes seulement
784.00€ - 1366.00€
Spécification
Souche bactérienne ou de levures | DH5α |
---|---|
Méthode de clonage | TOPO™-TA |
Contenu et stockage | Boîte 1 : • Vecteur pCRII-TOPO™ activé par topoisomérase I •Tampon PCR • Solution saline • dNTPs • Modèle de contrôle • Amorces directes et inverses M13 • Amorces pour PCR de contrôle • Eau stérile Stockez entre -5 et -30°C. Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Encadré 2 : • Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™ • Milieu S.O.C. • Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé. Stockez entre -68 et -85°C. |
Format | Kit |
Gamme de produits | One Shot™ |
Includes: Vecteur PCR™II-TOPO™ activé par la topoisomérase I ; tampon PCR ; solution saline ; dNTPs ; modèle de contrôle ; amorces T3, T7, amorces M13 avant et M13 antisens ; amorce pour PCR de contrôle ; eau stérile ; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli ; milieu S.O.C. ; plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10053172
|
Invitrogen™
K462040 |
50 réactions |
1366.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10738414
|
Invitrogen™
K462001 |
25 réactions |
784.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Utilise un vecteur PCR™-TOPO™ avec la topoisomérase I liée par covalence pour le clonage rapide et les recombinants.
- Saillies 3’-T pour une ligature directe des produits PCR amplifiés par Taq
- Choix de promoteurs T7 (pCR2.1-TOPO) ou T7 et SP6 (pCRII-TOPO) pour la transcription et le séquençage d’ARN in vitro. Chaque vecteur contient également des sites d’amorce sens et antisens M13 pour le séquençage.
- Sites EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision des inserts
- Gènes de résistance à la kanamycine et à l’ampicilline permettant de choisir la méthode de sélection dans E. coli
- Sélection facile de colonies bleues / blanches pour la sélection de recombinants
Clonage, clonage par PCR
Spécification
DH5α | |
Boîte 1 : • Vecteur pCRII-TOPO™ activé par topoisomérase I •Tampon PCR • Solution saline • dNTPs • Modèle de contrôle • Amorces directes et inverses M13 • Amorces pour PCR de contrôle • Eau stérile Stockez entre -5 et -30°C. Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Encadré 2 : • Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™ • Milieu S.O.C. • Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé. Stockez entre -68 et -85°C. |
|
One Shot™ | |
T7, SP6 |
TOPO™-TA | |
Kit | |
Kit de clonage | |
Vecteurs de clonage TOPO-TA |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.