missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jagged 2 Antibody (SR1166), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-22374-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Jagged 2 Monoclonal antibody specifically detects Jagged 2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Jagged 2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| SR1166 | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| HJ2, jagged 2, Jagged2, protein jagged-2, SER2 | |
| A synthesized peptide derived from human Jagged 2 (Uniprot #: Q9Y219) | |
| 50 μg | |
| Cell Cycle and Replication, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 3714 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu