missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jagged 2 Antibody (SR1166), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Spécification
| Antigène | Jagged 2 |
|---|---|
| Clone | SR1166 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18673725
|
Novus Biologicals
NBP3-22374-100ul |
100 μg |
449.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18644065
|
Novus Biologicals
NBP3-22374-50ul |
50 μg |
338.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Jagged 2 Monoclonal antibody specifically detects Jagged 2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotSpécification
| Jagged 2 | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| HJ2, jagged 2, Jagged2, protein jagged-2, SER2 | |
| A synthesized peptide derived from human Jagged 2 (Uniprot #: Q9Y219) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1166 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication, Stem Cell Signaling Pathway | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 3714 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit