missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JNK1 Antibody (S05-7A3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Spécification
| Antigène | JNK1 |
|---|---|
| Clone | S05-7A3 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18624944
|
Novus Biologicals
NBP3-19929-50ul |
50 μg |
421.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18628704
|
Novus Biologicals
NBP3-19929-100ul |
100 μg |
645.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
JNK1 Monoclonal antibody specifically detects JNK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| JNK1 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| c-Jun N-terminal kinase 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JNK1JNK1A2, JNK-46, JUN N-terminal kinase, MAP kinase 8, MAPK 8, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 beta2, PRKM8JNK, protein kinase JNK1, SAPK1JNK21B1/2, Stress-activated protein kinase 1, Stress-activated protein kinase JNK1 | |
| Recombinant protein of human JNK1 (Uniprot # Q91Y86) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S05-7A3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, MAP Kinase Signaling, p53 Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 5599 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit