Learn More
3M™ Chargeur de batterie Jupiter™, 10 stations
Le chargeur de batterie 3M™ Jupiter™ est un chargeur de batterie à hydrure métallique de nickel (NiMH) à dix stations conçu pour être utilisé avec les blocs-batteries de l’unité turbo à adduction d’air 3M™ Jupiter™.
Marque: 3M™ 7100138122
1940.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 8.89200kg
Description
- Chargeur de batterie à hydrure métallique de nickel (NiMH) à dix stations
- Peut charger jusqu’à dix batteries simultanément
- Conçu pour une utilisation avec le bloc-batterie de l’unité turbo à adduction d’air 3M™ Jupiter™
- Certification CE
Spécification
NiMH | |
Packs de batteries Powered Air Turbo 3M™ Jupiter™ | |
CHG-04 |
Batteries et chargeurs | |
10 stations |