Learn More
3M™ Batterie standard Jupiter™
Performances testées avec un temps de fonctionnement nominal de 8 heure.
Marque: 3M™ 7000000129
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.51300kg
Description
- Performances testées conformément à AS/NZS 1716
- À utiliser avec les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée Jupiter
- 4,8 V, 7400 mAH
- Contient 8 x cellules NiMH connectées en série en deux paquets de 4 connectées en parallèle
- Cellules de 1,2 V, 3700 mAH
- 14 x 10,5 x 2,5cm
Spécification
8 h | |
AS/NZS 1716 | |
Super bloc-batterie en option pour le système respiratoire Jupiter AH1 | |
1 de chaque | |
4,8 V |
8 cellules NiMH | |
Batterie Jupiter | |
Appareils de protection respiratoire à ventilation assistée Jupiter | |
535 g |