Learn More
3M™ Filtres pour unités turbo à adduction d’air Jupiter™
Code produit. p-8006588
A2P3, 1 paire
Code nomenclature Nacres: HA.06
Click to view available options
Type de filtre:
A2BEK1P
A2P
A2P3
ABE1P3
ABEP
Conditionnement:
1 paire
12 pièces
2 pièces
Code produit. 12334669
Marque: 3M™ 7000006598
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée (PAPR) Jupiter. Les filtres turbo à ventilation assistée 3M Jupiter™ sont disponibles dans une large gamme de protection contre les gaz ou les particules.
Les filtres doivent être utilisés avec le respirateur turbo à adduction d’air Jupiter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre A2P3
Type de produit Filtre à gaz, vapeurs et particules
À utiliser avec (équipement) Jupiter™ Powered-Air Respirator
Quantité 1 paire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Filtres pour unités turbo à adduction d’air Jupiter™ >