missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCTD12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 15523-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16834734

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 03-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

KCTD12 gene ontology annotations related to this gene include protein homooligomerization.
Spécification

Spécification

KCTD12
Polyclonal
Unconjugated
KCTD12
C13orf2, KCTD12, KIAA1778, PFET1, PFETIN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
115207, 239217, 364458
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6WVG3, Q96CX2
Kctd12
KCTD12 Fusion Protein Ag5716
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions