Learn More
KIF22 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KIF22 |
---|---|
Concentration | 0.39 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16801604
|
Proteintech
13403-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16891594
|
Proteintech
13403-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a member of kinesin-like protein family. This family of proteins are microtubule-dependent molecular motors that transport organelles within cells and move chromosomes during cell division. The C-terminal half of this protein has been shown to bind DNA. Studies with the Xenopus homolog suggests its essential role in metaphase chromosome alignment and maintece.Spécification
KIF22 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q14807, Q3V300, Q5I0E8 | |
110033, 293502, 3835 | |
KIF22 Fusion Protein Ag4254 | |
Primary | |
-20°C | |
KIF22 |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KID, KIF22, kinesin family member 22, Kinesin like protein 4, Kinesin like protein KIF22, KNSL4, OBP, OBP 1, OBP 2 | |
KIF22 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |