Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants résistants aux produits chimiques en nitrile KleenGuard™ G80
Les gants verts main droite / main gauche offrent une protection maximale contre les risques chimiques et mécaniques. Les gants sans latex résistants aux produits chimiques Kimberly-Clark™ KleenGuard™ G80 comprennent une doublure en coton effet velours améliorée et plus consistante pour plus de confort.
49.95€ - 143.40€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
---|---|
Chlorinated | Non |
Couleur | Vert |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11730654
|
Kimberly-Clark Professional™
94445 |
S |
49.95€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11740654
|
Kimberly-Clark Professional™
94446 |
Moyenne |
49.95€
12 paires |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11750654
|
Kimberly-Clark Professional™
94447 |
Grande taille |
49.95€
12 paires |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770654
|
Kimberly-Clark Professional™
94448 |
XL |
49.95€
12 paires |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780654
|
Kimberly-Clark Professional™
94449 |
2XL |
49.95€
12 paires |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12691486
|
Kimberly-Clark Professional™
94446 |
Moyenne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15326758
|
Kimberly-Clark Professional™
94445 |
S |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12601496
|
Kimberly-Clark Professional™
94447 |
Grande taille |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15386758
|
Kimberly-Clark Professional™
94447 |
Grande taille |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15376758
|
Kimberly-Clark Professional™
94446 |
Moyenne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12611496
|
Kimberly-Clark Professional™
94448 |
XL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15306768
|
Kimberly-Clark Professional™
94448 |
XL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15316768
|
Kimberly-Clark Professional™
94449 |
2XL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12621496
|
Kimberly-Clark Professional™
94449 |
2XL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12681486
|
Kimberly-Clark Professional™
94445 |
S |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Les gants sans latex main droite / main gauche protègent les mains contre les risques chimiques ou mécaniques
- Les bouts des doigts gaufrés en losange offrent une meilleure préhension humide et sèche
- Doublure effet velours pour un enfilage facile et un confort supplémentaire en utilisation prolongée
- Amélioration du NQA de 0,65 contre 1,5, ce qui entraîne moins de petits orifices
- Formulation en nitrile modifiée pour plus de durabilité et une meilleure résistance chimique.
- Emballage plus respectueux de l’environnement, utilisant 96 % de sachets en PE en moins : Désormais disponible en 5 sachets en PE conditionnés en vrac plutôt qu’en paires emballées individuellement
- Le travail est effectué en toute sécurité et contribue à réduire les coûts
- Idéal pour : fournir une protection de catégorie 3 EPP, une résistance à l’abrasion de niveau 4 et une durabilité dans la fabrication, le transport, la construction, le nettoyage agricole et les travaux d’entretien, lors de la manipulation de produits chimiques, d’huiles, de graisses, d’acides, de caustiques ou de solvants
Spécification
FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 | |
Vert | |
Nitrile | |
0,38 mm | |
Non | |
JKLNOP | |
Acides, bases, solvants et produits caustiques | |
Floc de coton | |
KleenGuard™ G80 | |
33 cm |
Non | |
Oui | |
15 mil | |
EN 388:4101X | |
Type A | |
Bactéries, champignons uniquement | |
Rugueux | |
Doublés | |
13 po |