Learn More
DWK Life Sciences Cuves de développement CCM cylindriques pour chromatographie Kimble™ Kontes™
Cuves cylindriques en verre pour le développement de plaques de 1 x 3 po. à 10 x 20 cm.
191.00€ - 261.00€
Spécification
Type | Cuve de développement CCM cylindrique |
---|---|
À utiliser avec (application) | Assure une saturation de phase de vapeur maximale avec une quantité minimale de solvant |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13045803
|
DWK Life Sciences
416170-0520 |
Verre | Taille de la plaque 5 x 20 cm | H 10 x dia. int. 5 cm Plaque | Verre |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13055803
|
DWK Life Sciences
416170-1020 |
Verre | Taille de la plaque 10 x 20 cm | H 10 x dia. int. 5 cm Plaque | Verre |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Ces cuves fournissent une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant
- Bouchon en PE ou en verre inclus
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Cuve de développement CCM cylindrique | |
Assure une saturation de phase de vapeur maximale avec une quantité minimale de solvant | |
Cylindrique |