Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M3 Pouch Style Face Masks, Knitted Headbands
Pouch-style face masks with knitted headbands are compatible with ISO Class 3 and higher cleanroom environments. Individually bagged masks have a low-linting polyethylene film outer layer that provides protection from contamination and the soft inner-facing fabric provides comfort.
304.00€
Spécification
Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
---|---|
Couleur | Blanc |
Fastening Type | Bandeau |
Matériau | Polyéthylène |
Dimensions | Étalon |
Code produit | Marque | Stérilité | Efficacité de filtre | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Efficacité de filtre | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11795495
|
Kimberly-Clark Professional™
62483 |
Stérile | 97,2 % (PFE), 96 % (BFE) |
304.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Recommended for ISO Class 3 or higher cleanroom environments
- Meltblown polypropylene filter media
- Pouch-style design features large breathing area for maximum comfort
- Inner facing layer is made of BiCoSof material
- Outer layer is low-linting apertured polyethylene film
- Double-bagged
- Nonsterile version 18-999-4521
- Gamma irradiated with Sterility Assurance Level of 10-6 version 19-175-580
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
Bandeau | |
Étalon | |
Classe 1/ISO 3 | |
Oui | |
0,1 μm (PFE), 3 μm (EFB) |
Blanc | |
Polyéthylène | |
Sachet | |
Pharmaceutique, biotechnologie | |
Emballage individuel | |
KimTech™ M3 |