Learn More
KLHL31 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KLHL31 |
---|---|
Concentration | 0.41 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803275
|
Proteintech
24781-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893265
|
Proteintech
24781-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The function remains unknown.Spécification
KLHL31 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q8BWA5, Q9H511 | |
244923, 401265 | |
KLHL31 Fusion Protein Ag20462 | |
Primary | |
-20°C | |
KLHL31 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BKLHD6, KBTBD1, kelch like 31 (Drosophila), Kelch like protein 31, Kelch like protein KLHL, KLHL, KLHL31 | |
KLHL31 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |