Learn More
KLRG1 Golden Hamster, V450, Clone: 2F1, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB74-V450-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15952428
  • 305.00€ / 100µg
Expédition estimée: 16-03-2023
Spécification
KLRG1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Klrg1
Protein A/G Purified
RUO
50928
IgG
Flow Cytometry
2F1
V450
NP_058666
Golden Syrian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.