missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLRG1 Mouse anti-Human, RY586, Clone: Z7-205.rMAb, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
468.66€
Spécification
| Antigène | KLRG1 |
|---|---|
| Clone | Z7-205.rMAb |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | RY586 |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17974662
|
BD Biosciences
568493 |
100 Tests |
469.00€ 468.66€ / 100 tests Économisez 0.34€ 0.07% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
KLRG1 Monoclonal antibody specifically detects KLRG1 in Human samples. It is validated for Flow cytometry (Routinely Tested)Spécification
| KLRG1 | |
| Flow Cytometry | |
| RY586 | |
| Mouse | |
| Human | |
| Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1; MAFA | |
| Hepa 1-6 cells transfected with hKLRG1 DNA | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unreacted dye was removed. |
| Z7-205.rMAb | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| 10219 | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Chromatography |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit