Learn More
KLRG1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène KLRG1
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16867713
Afficher les documents
Proteintech
10974-1-AP-20UL
20 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16857713
Afficher les documents
Proteintech
10974-1-AP-150UL
150 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Killer cell lectin-like receptor G1 (KLRG1; formerly known as mouse MAFA or 2F1-Ag), is a homodimeric member of the lectin-like type 2 transmembrane receptor family whose members contain characteristic immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs) in their cytoplasmic domains. These ITIMs interact with the SH2 domains of protein phosphatases such as SHP-1.
Spécification
Spécification
KLRG1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96E93
10219
KLRG1 Fusion Protein Ag1407
Primary
-20°C
KLRG1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
2F1, CLEC15A, KLRG1, MAFA, MAFA 2F1, MAFA L, MAFA LIKE, MAFA like receptor, MAFAL
KLRG1
IgG
Antigen Affinity Chromatography