Learn More
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation
Kompatto Smart Series Mobile Workstation with 20 mm thick height adjustable HPL worktop and double socket pass-through.
1945.10€ - 2432.70€
Spécification
Réglable (hauteur) | 607 à 907 mm (étape 25) |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat EN 13150 TUV |
Type de roue | Roulettes haute capacité, avec dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage |
Avec roulettes | Oui |
Couleur | Gris clair |
Alert:
Electric panel not included
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17467373
|
BICASA
KS.0900.750.0910.HPL |
750 x 900 x 910 mm |
1945.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17477373
|
BICASA
KS.0900.900.0910.HPL |
900 x 900 x 910 mm |
2035.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17487373
|
BICASA
KS.1200.750.0910.HPL |
750 x 1200 x 910 mm |
1992.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17497373
|
BICASA
KS.1200.900.0910.HPL |
900 x 1200 x 910 mm |
2040.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17407383
|
BICASA
KS.1500.750.0910.HPL |
750 x 1500 x 910 mm |
2167.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17417383
|
BICASA
KS.1500.900.0910.HPL |
900 x 1500 x 910 mm |
2305.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17427383
|
BICASA
KS.1800.750.0910.HPL |
750 x 1800 x 910 mm |
2385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17437383
|
BICASA
KS.1800.900.0910.HPL |
900 x 1800 x 910 mm |
2432.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Kompatto Smart 910 mm height
- Certified according to EN 13150:2001 and BRG 234/09.06
- Max load capacity: 700 kg (uniformly distributed)
- To hold large and heavy equipment that need full-side accessibility
- Aluminum drawn profiled pedestals with vertical slots
- Heavy steel sheet folded plinth
- High-capacity casters, all with single standing, locking and levelling device
- Height-adjustable worktop support (50 mm gap) with heavy steel cantilever brackets and aluminum horizontal crossbar
- All parts finished with polyurethane powder coating Light Gray matt bonderized color
- HPL countertop with double plastic pass-through 80 mm dia., pastel gray color with black core
Spécification
607 à 907 mm (étape 25) | |
Roulettes haute capacité, avec dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage | |
Gris clair |
Certificat EN 13150 TUV | |
Oui |