Learn More
Cytiva L-glutamine
Complète les milieux sans sérum et sans protéines à l’aide de cet acide aminé.
28.65€ - 40.70€
Spécification
Contenu et stockage | Stockage en congélateur |
---|---|
Concentration | 29,2 mg/ml |
Forme | Liquide |
Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10453332
|
Cytiva
SH30034.01 |
L-glutamine, solution de 200 mM (29,2 mg /ml de L-glutamine dans 0,85 % de NaCl), 100 ml | 100 mL |
28.65€
100mL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10691233
|
Cytiva
SH30034.02 |
L-glutamine, solution de 200 mM (29,2 mg /ml de L-glutamine dans 0,85 % de NaCl), 500 ml | 500mL |
40.70€
500mL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Format : Liquide
Spécification
Stockage en congélateur | |
29,2 mg/ml | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm |