Learn More
CD36/GPIIIb/GPIV Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry , immunofluorescence, flow cytometry and function blocking experiment.
109.14€ - 450.84€
Spécification
Antigène CD36/GPIIIb/GPIV Ab-3
Clone 185-1G2
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12602267
Afficher les documents
Epredia
MS-756-P0
100 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12612267
Afficher les documents
Epredia
MS-756-P1
500 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12692257
Afficher les documents
Epredia
MS-756-P
1 mL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12622267
Afficher les documents
Epredia
MS-756-P1ABX
100 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12632267
Afficher les documents
Epredia
MS-756-PABX
200 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD36 (also known as platelet glycoprotein IV, OKM5-antigen, or platelet glycoprotein IIIb) acts as a receptor for thrombospondin (TSP), collagen, falciparum malaria parasitized erythrocytes, and sickle erythrocytes. It also functions as a scavenger receptor, mediating macrophage uptake of oxidized low-density lipoprotein (LDL), and apoptotic polymorphonuclear leukocytes (PMN). CD36 plays a role in platelet aggregation, macrophage foam cell development, inflammation, and the tissue ischaemia observed in sickle cell disease and cerebral malaria. Ab-3 blocks adhesion of P. falciparum parasitized red blood cells to CD36 and strongly inhibits collagen-induced platelet aggregation.
Host Species: Mouse
Clone: 185-1G2
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Stimulated human leukocytes
Molecular Weight: 88 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Frozen only)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
  • Function Blocking
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
CD36/GPIIIb/GPIV Ab-3
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Unconjugated
Mouse
Hematopoietic
Stimulated human leukocytes
Primary
185-1G2
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2a κ