Learn More
CD99/MIC2 (Ewing’s Sarcoma Marker) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD99/MIC2 (Ewing's Sarcoma Marker) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 485.00€
Spécification
Antigène CD99/MIC2 (Ewings Sarcoma Marker) Ab-2
Clone O13
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12630017
Afficher les documents
Epredia
MS-1633-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12640017
Afficher les documents
Epredia
MS-1633-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12650017
Afficher les documents
Epredia
MS-1633-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12620017
Afficher les documents
Epredia
MS-1633-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
405.00€
379.72€ / 500µL
Économisez 25.28€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12610017
Afficher les documents
Epredia
MS-1633-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12690017
Afficher les documents
Epredia
MS-1633-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD99, or MIC2 gene product, or E2 antigen is expressed on the cell membrane of some lymphocytes, cortical thymocytes, and granulosa cells of the ovary. The antigen is also expressed by most pancreatic islet cells, Sertoli cells of the testis, and some endothelial cells. Mature granulocytes express very little or no CD99. MIC2 is strongly expressed on Ewing's sarcoma cells and primitive peripheral neuroectodermal tumors.
Host Species: Mouse
Clone: O13
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: MeWo human melanoma cells
Molecular Weight: 27-32 kDa
Positive Control: Pancreas or Ewing's sarcoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
CD99/MIC2 (Ewings Sarcoma Marker) Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgG1
O13
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
MeWo human melanoma cells