Learn More
Kappa Light Chain Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Kappa Light Chain Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
110.16€ - 347.00€
Spécification
Antigène Kappa Light Chain Ab-1
Clone L1C1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12689796
Afficher les documents
Epredia
MS-143-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12699796
Afficher les documents
Epredia
MS-143-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12619806
Afficher les documents
Epredia
MS-143-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12629806
Afficher les documents
Epredia
MS-143-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12639806
Afficher les documents
Epredia
MS-143-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12385743
Afficher les documents
Epredia
MS-143-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12609806
Afficher les documents
Epredia
MS-143-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12669806
Afficher les documents
Epredia
MS-143-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Antibody to the κ light chain of immunoglobulin is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
Host Species: Mouse
Clone: L1C1
Isotype: IgG1/k
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: B-lymphoma cells
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
Kappa Light Chain Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Mouse
Hematopoietic
B lymphoma cells
Primary
L1C1
Monoclonal
IVD
Human
IgG2a κ