Learn More
LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for a variety of techniques, Epredia™ LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marke:  Epredia MS-664-PABX
missing translation for 'nacreCode'NA.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12681957
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Major vault protein (MVP) is identical to lung-resistance related protein (LRP). Its shape is reminiscent of the nucleopore central plug. Treatment of cells with estradiol increases the amount of MVP in nuclear extract. The hormone-dependent interaction of vaults with ER is prevented in vitro by sodium molybdate. Antibodies to progesterone and glucocorticoid receptors are also able to co-immunoprecipitate the MVP. Reportedly, the lung-resistance related protein (LRP) is identical to human MVP. LRP is overexpressed in many neoplastic tissues and cell lines indicating a poor response to chemotherapy.
Host Species: Mouse
Clone: 1032
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Proteins precipitated with AER317 from the phosphocellulose column flow through of extract of human breast cancer MCF-7 cells
Molecular Weight: 104-110kDa
Positive Control: SKBR-3 cells, Breast tumors
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native verified)
  • Gel Supershift
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
200 μL
Cancer and Tumor Biology
Human, Rat
IgG2a κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
1032
Unconjugated
Proteins precipitated with AER317 from the phosphocellulose column flow through of extract of human breast cancer MCF-7 cells
RUO
Primary
Concentrated
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt