Learn More
LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for a variety of techniques, Epredia™ LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
130.56€ - 789.00€
Spécification
Antigène LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2
Clone 1032
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12631957
Afficher les documents
Epredia
MS-664-B0
100 μL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12621957
Afficher les documents
Epredia
MS-664-B1
500 μL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12651957
Afficher les documents
Epredia
MS-664-P0
100 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12671957
Afficher les documents
Epredia
MS-664-P1ABX
100 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12681957
Afficher les documents
Epredia
MS-664-PABX
200 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12661957
Afficher les documents
Epredia
MS-664-P1
500 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12641957
Afficher les documents
Epredia
MS-664-P
1 mL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12621967
Afficher les documents
Epredia
MS-664-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Major vault protein (MVP) is identical to lung-resistance related protein (LRP). Its shape is reminiscent of the nucleopore central plug. Treatment of cells with estradiol increases the amount of MVP in nuclear extract. The hormone-dependent interaction of vaults with ER is prevented in vitro by sodium molybdate. Antibodies to progesterone and glucocorticoid receptors are also able to co-immunoprecipitate the MVP. Reportedly, the lung-resistance related protein (LRP) is identical to human MVP. LRP is overexpressed in many neoplastic tissues and cell lines indicating a poor response to chemotherapy.
Host Species: Mouse
Clone: 1032
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Proteins precipitated with AER317 from the phosphocellulose column flow through of extract of human breast cancer MCF-7 cells
Molecular Weight: 104-110kDa
Positive Control: SKBR-3 cells, Breast tumors
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native verified)
  • Gel Supershift
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Proteins precipitated with AER317 from the phosphocellulose column flow through of extract of human breast cancer MCF-7 cells
Primary
1032
Monoclonal
RUO
Human, Rat
IgG2a κ