Learn More
Mitochondria Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Mitochondria Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marque:  Epredia MS-1372-B1
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 12639676
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Host Species: Mouse
Clone: MTC02
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified mitochondrial preparation
Molecular Weight: 60kDa
Positive Control: HeLa cells, Liver
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Mitochondria Ab-2
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
500 μL
Cell Cycle
Human
IgG1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
MTC02
Biotin
Semi-purified mitochondrial preparation
RUO
Primary
Concentrated