Learn More
Mitochondria Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Mitochondria Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
133.00€ - 789.00€
Spécification
Antigène Mitochondria Ab-2
Clone MTC02
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12629676
Afficher les documents
Epredia
MS-1372-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12639676
Afficher les documents
Epredia
MS-1372-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12619676
Afficher les documents
Epredia
MS-1372-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12659676
Afficher les documents
Epredia
MS-1372-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12679676
Afficher les documents
Epredia
MS-1372-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12689676
Afficher les documents
Epredia
MS-1372-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12669676
Afficher les documents
Epredia
MS-1372-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
452.00€
391.67€ / 500µL
Économisez 60.33€
13% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12649676
Afficher les documents
Epredia
MS-1372-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12629686
Afficher les documents
Epredia
MS-1372-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Host Species: Mouse
Clone: MTC02
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified mitochondrial preparation
Molecular Weight: 60kDa
Positive Control: HeLa cells, Liver
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Mitochondria Ab-2
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mouse
Cell Cycle
Semi-purified mitochondrial preparation
Primary
MTC02
Monoclonal
RUO
Human
IgG1