Learn More
Epredia™ Lab Vision™ SREBP-1 (Sterol Regulatory Element Binding Protein-1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Epredia™ SREBP-1 (Sterol Regulatory Element Binding Protein-1) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
135.00€ - 665.00€
Spécification
Antigène SREBP-1 (Sterol Regulatory Element Binding Protein-1) Ab-1
Clone 2A4
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12689256
Afficher les documents
Epredia™
MS-1207-P0
100 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12699256
Afficher les documents
Epredia™
MS-1207-P1
500 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12669256
Afficher les documents
Epredia™
MS-1207-P
1 mL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12609266
Afficher les documents
Epredia™
MS-1207-P1ABX
100 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12619266
Afficher les documents
Epredia™
MS-1207-PABX
200 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
SREBP-1 and -2 are transcription factors which participate in the control of cholesterol homeostasis. SREBPs proteins, which are attached to the endoplasmic reticulum and nuclear envelope, are proteolytically cleaved and thus activated in response to conditions of low cellular sterol. Upon activation of SREBP-1 or -2, an ∽480-500 amino acid, N-terminal cleavage fragment of these proteins enters the nucleus and activates transcription of enzymes and other proteins required for cholesterol synthesis. SCA (SREBP-cleavage activity) and caspase-3 proteases cleave SREBPs. SREBP proteins containing point mutations at caspase-3 cleavage sites (Asp460 in SREBP-1 and Asp468 in SREBP-2) do not become cleaved following induction of apoptosis, suggesting that SREBPs may play some role in apoptotic processes.
Host Species: Mouse
Clone: 2A4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Hamster. Others not known.
Epitope: aa 301-407
Immunogen: Recombinant protein encoding N-terminal amino acids 301-407 (the bHLH/leucine zipper domain) of human SREBP-1
Molecular Weight: 125kDa (precursor) and 60-70kDa (cleaved)
Positive Control: HeLa and IMR5 cells
Cellular Localization: Cytoplasmic and nuclear
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Not verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
SREBP-1 (Sterol Regulatory Element Binding Protein-1) Ab-1
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Transcription Regulation
Recombinant protein encoding N-terminal amino acids 301-407 (the bHLH/leucine zipper domain) of human SREBP-1
Primary
2A4
Monoclonal
Concentrated
RUO
Hamster, Human
IgG2a κ