Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Rubans d’étiquetage
Adhère à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère Teflon™. Le ruban d’étiquetage Bel Art™ s’enlève sans laisser de résidu collant.
39.45€ - 93.40€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Auto-adhésif
Type de produit Rubans d’étiquetage
Plage de températures (métrique) –80°C à +157°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Couleur Dimensions (LxW) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Dimensions (LxW) Prix Quantité et disponibilité  
13495226
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™ Scienceware™
F13482-0075
Vert 13,7 m x 19 mm
43.15€
4 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13465226
Afficher les documents
Bel-Art™ Scienceware™
F13481-0050
Jaune 13,7 m x 12,7 mm
71.05€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à  12.05€
»
13445226
Afficher les documents
Bel-Art™ Scienceware™
F13480-0050
Blanc 13,7 m x 12,7 mm
48.20€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13475226
Afficher les documents
Bel-Art™ Scienceware™
F13482-0050
Vert 13,7 m x 12,7 mm
53.65€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13415256
Afficher les documents
Bel-Art™ Scienceware™
F13490-0100
Blanc 54,6 m x 25,4 mm
93.40€
3 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13425236
Afficher les documents
Bel-Art™ Scienceware™
F13482-0100
Vert 13,7 m x 25,4 mm
42.85€
3 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13415236
Afficher les documents
Bel-Art™ Scienceware™
F13481-0100
Jaune 13,7 m x 25,4 mm
39.45€
3 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13485226
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™ Scienceware™
F13481-0075
Jaune 13,7 m x 19 mm
43.15€
4 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Excellents pour une utilisation avec les distributeurs de rouleaux d’étiquettes à plusieurs rubans Write-On™ (F13472-0000 et F13473-0000)
  • Les inscriptions au crayon, stylo à bille ou marqueur à base de solvant resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
  • Se compose de papier coloré avec un adhésif en résine de caoutchouc résistant à l’humidité et à la plupart des solvants
  • Résiste à une température maximale de 157ºC (315ºF) pendant 30 minutes ou 80ºC (176ºF) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu’à -80ºC (-112ºF)
  • Résiste à un cycle d’autoclavage à vapeur à 121ºC (250ºF) et à une irradiation aux rayons gamma comprise entre 13,0 et 45,0 kGy
Spécification
Spécification
Autoclavable
Auto-adhésif
Rubans d’étiquetage
–80°C à +157°C
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Scienceware™ Rubans d’étiquetage