Learn More
Corning™ Pipeteur 8 canaux Lambda™ Plus, étalonnage 3x10 STD Code produit.: 17253514
Expédition estimée: 13-01-2026
Il en reste null
Ajouter au panier
Corning™ Pipeteur 8 canaux Lambda™ Plus, étalonnage 3x10 STD
Code produit. 17253514 Tous les produits Corning Produits
20 à 200 μl, 1 pièce
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
50 à 300 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17253514
Marque: Corning™ 4082STD
La puissance de la génomique
Utilisez le code promo 24117 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 13-01-2026
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Conçu pour offrir les plus hauts niveaux de précision, de reproductibilité et de confort.
Les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
  • Pipeteur préétalonné livré avec certificat ISO 17025
  • Méthode du test : 4 mesures à 3 volumes (volume nominal, 50 % du volume nominal, 10 % du volume nominal ou volume minimal)
  • Étalonné en usine selon les normes ISO 8655 strictes, garantie de 3 ans
  • Entièrement autoclavable et résistant aux UV
  • Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
  • Éjecteur de pointes réglable
  • Précision (%) ±12 à ±1,5
  • Précision (%) <6,0 à <0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO17025
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec Pointe de pipettes universelle
Nombre de canaux 8
Gamme de produits Lambda Plus
Type Pipette multicanaux
Volume (métrique) 20 à 200 μl
Surveillance UV Oui
Garantie 3 ans
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Pipeteur 8 canaux Lambda™ Plus, étalonnage 3x10 STD >