Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Eu-anti-DYKDDDDK Antibody
LanthaScreen™ Eu-anti-DYKDDDDK Antibody
972.00€ - 11860.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10070808
|
Thermo Scientific™
PV6026 |
25μg |
972.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10192928
|
Thermo Scientific™
PV6027 |
1 mg |
11860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
LanthaScreen Europium-labeled anti-DYKDDDDK antibodies are used to indirectly label proteins tagged with DYKDDDDK (Flag). This can be advantageous when working with partially purified protein, or in cases in which direct labeling of the protein using amine-reactive Eu chelates negatively impacts protein activity.For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.