Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody
LanthaScreen™ Tb-IKBa pSer32 Antibody
Marque: Thermo Scientific™ PV3539
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- An essential component of the canonical NF-kB pathway
- Phosphorylation of IkappaBalpha at Ser32 by IKK preceedes the transactivation of NF-kappaB
- For use in combination with the Fluorescein-IKK peptide substrate (PV3507) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
Spécification
| Tb (Terbium) | |
| Terbium-labeled anti-IKBa pSer32 antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
| Human | |
| End Point | |
| LanthaScreen |
| 1 mg | |
| 340/490,520 nm | |
| Dry Ice | |
| Ser/Thr Kinases |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu